Learn More
Corning™ Modified Impeller Assembly
Stainless steel impeller shaft with modified impeller blade for use with probes to create a small bioreactor.
Marca:  Corning™ 402648
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.18144kg
Codice prodotto. 10632374
  • 457.75€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Stainless steel impeller shaft with modified impeller blade for use with probes to create a small bioreactor.
Specifica
Specifica
Impeller shaft with dual bearing
Stainless Steel
Magnetically-Driven 3L Proculture Spinner Flask