Learn More
Molybdenum for AAS 1g/L H2O matrix, Fisher chemical™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | Molybdenum |
Concentrazione | 1g/L ±0.002g/L |
Imballaggio | Bottle |
Quantità | 100 mL |
Tipo | Flame Single-element Standard Solution |
Solvente o matrice | H2O |
Forma fisica | Liquid |