Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Antisiero monovalente H Salmonella flagella
Use in slide agglutination testing for serotyping of Salmonella isolates according to Kauffmann-White classification. Pro-Lab Diagnostics™ Monovalent Flagella (H) Salmonella Antisera is a comprehensive range of monovalent Salmonella antigens delivered in economical 3.0mL bottles.
104.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | W.H.O. |
---|---|
Content And Storage | A 2-8 °C, non congelare |
Product Type | Antiserum |
Da utilizzare con (applicazione) | Analisi tradizionale di agglutinazione vetrini |
Tipo di imballaggio | Flacone contagocce |
Codice del prodotto | Marca | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11999084
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6115 |
Antigen Factor eh |
104.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11979084
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6113 |
Antigen Factor d |
104.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11929094
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6118 |
Antigen Factor h |
104.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11959094
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6122 |
Antigen Factor gm |
104.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11989094
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6125 |
Antigen Factor u |
104.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11999094
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6126 |
Antigen Factor s |
104.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11919104
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6128 |
Antigen Factor t |
104.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11929104
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6129 |
Antigen Factor f |
104.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11939104
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6131 |
Antigen Factor q |
104.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11959104
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6134 |
Antigen Factor k |
104.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11979104
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6136 |
Antigen Factor l, w |
104.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11989104
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6137 |
Antigen Factor l, v |
104.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11919114
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6140 |
Antigen Factor z13 |
104.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11989114
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6147 |
Antigen Factor z24 |
104.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11999114
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6148 |
Antigen Factor z32 |
104.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11919124
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6151 |
Antigen Factor z29 |
104.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11929124
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6153 |
Antigen Factor 2 |
104.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11939124
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6154 |
Antigen Factor 5 |
104.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11969124
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6157 |
Antigen Factor z6 |
104.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11909094
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6116 |
Antigen Factor enx |
104.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
While polyvalent O (somatic) antisera aid in initial serogrouping, full identification of O antigens is achieved using monovalent-specific O antisera. The serotype of Salmonella isolates can then be determined using H (flagella) antisera.
- Ready-to-use diluted antisera with 0.01% thimerosal as a preservative
- Produced using reference strains prepared by World Health Organization guidelines
- Certified reference center performance
- Presented in color-coded dropper bottles
- Long shelf life: up to 5 years from date of manufacture
Spécification
W.H.O. | |
Antiserum | |
Flacone contagocce | |
Agglutinazione |
A 2-8 °C, non congelare | |
Analisi tradizionale di agglutinazione vetrini | |
3 ml |