Learn More
Merck Montage™ Plasmid Miniprep96 Kits
Generate high-quality plasmid DNA in 50% less time than traditional methods
Marca:  Merck LSKP09604
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : III
Codice prodotto. 11854041
  • 1550.00€ / pezzi 4
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Includes: All necessary reagents and disposables
Requires : MultiScreen™ Vacuum Manifold with underdrain support grid (MAVM 096 0R)
Descrizione
Descrizione
  • Typical yield from 1mL of bacterial culture is 4 to 6μg
  • 96-well kit uses unique separation technology Simple, 25-minute protocol yields clean and reproducible DNA for sensitive downstream applications Collection of purified sample from the top of the plate and lack of centrifugation steps allow compatibility with automated systems
Specifica
Specifica
Microplate
All necessary reagents and disposables
Kit
Plasmid Miniprep, BAC Prep
4 x 96 Preps
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Plasmid MiniPrep96 Kit, 24 Plates
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.