Learn More
Merck Montage™ Plasmid Miniprep96 Kits
Generate high-quality plasmid DNA in 50% less time than traditional methods
1550.00€ - 7305.00€
Specifica
Formato | Microplate |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Plasmid Miniprep, BAC Prep |
Include | All necessary reagents and disposables |
Product Type | Kit |
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11854041
|
Merck
LSKP09604 |
4 x 96 Preps |
1550.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 28-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11864041
|
Merck
LSKP09624 |
24 x 96 Preps |
7305.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 28-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Typical yield from 1mL of bacterial culture is 4 to 6μg
- 96-well kit uses unique separation technology Simple, 25-minute protocol yields clean and reproducible DNA for sensitive downstream applications Collection of purified sample from the top of the plate and lack of centrifugation steps allow compatibility with automated systems
Specifica
Microplate | |
Plasmid Miniprep, BAC Prep | |
All necessary reagents and disposables | |
Kit |