Learn More
Brady™ Moulded Polyethylene Connecting Hook
Used to attach lengths of chain, our durable B-900 Moulded Polyethylene Connecting Hooks are available to match our posts and chain.
66.05€
Specifica
Quantità | 36 Pk. |
---|---|
Tipo | Hook |
Materiale | Polyethylene |
Da utilizzare con (applicazione) | Traffic Control |
Larghezza (sistema imperiale) | 2 in. |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11791296
|
Brady™
078259 |
Black |
66.05€
1 confezione |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11781296
|
Brady™
078257 |
Yellow |
66.05€
1 confezione |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Used to attach lengths of chain, our durable B-900 polyethylene Connecting Hooks are available to match our posts and chain.
Specifica
36 Pk. | |
Polyethylene | |
2 in. | |
Stanchion Accessories |
Hook | |
Traffic Control | |
50.8 mm |