Learn More
ACROBiosystems Mouse Nectin-4 Protein, Fc Tag (MALS verified)
457.25€ - 3357.52€
Specifica
Numero di accesso NP_082169.2
Peso molecolare 60.8 kDa
Sorgente Mouse Nectin-4, Fc Tag (NE4-M5257) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 31 - Ser 347 (Accession # Q8R007-1).
Immunogeno Gly 31 - Ser 347
Requisiti di stoccaggio -20°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
17226340
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ACROBiosystems
NE4-M5257-100UG
100 μg
457.25€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
17236340
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ACROBiosystems
NE4-M5257-1MG
1 mg
3357.52€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Nectin-4 (gene name PVRL4, poliovirus receptor-like 4) is a 66 kDa type I transmembrane glycoprotein belonging to the Nectin family of Ig superfamily proteins. Nectins are cell adhesion molecules that play a key role in various biological processes such as polarity, proliferation, differentiation and migration, for epithelial, endothelial, immune and neuronal cells, during development and adult life. Nectin-4 is a tumor-associated antigen in 50%, 49% and 86%o of breast, ovarian and lung carcinomas, respectively, mostly on tumors of bad prognosis. Its expression is not detected in the corresponding normal tissues.
This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 60.8 kDa. The protein migrates as 65-70 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Specifica
Specifica
NP_082169.2
Mouse Nectin-4, Fc Tag (NE4-M5257) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 31 - Ser 347 (Accession # Q8R007-1).
-20°C
Nectin-4
Mouse
50 mM Tris, 100 mM Glycine, 25 mM Arginine, 150 mM NaCl, pH7.5
HEK293
Immune Checkpoint Proteins
60.8 kDa
Gly 31 - Ser 347
NECTIN4,LNIR, PRR4, PVRL4
Unconjugated
Fc Tag
Less than 0.1 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE.