Learn More
MP Biomedicals™ Alkaline Phosphatase, Powder
From calf intestine
80.08€
Specifica
Concentrazione | ≥1 U/mg |
---|---|
Colore | Off-White |
pH | 9.8 |
Da utilizzare con (applicazione) | Used to remove 5'-phosphate groups from Nucleic Acid molecules to prevent self-ligation of DNA fragments and vectors during recombinant DNA manipulation |
Content And Storage | -20°C |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11466091
|
MP Biomedicals™
0219068001 |
1 kU |
80.08€
1ku |
Spedizione stimata: 11-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Activity: ∽1.0U/mg. Unit Definition: One unit causes hydrolysis of one micromole of p-nitrophenyl phosphate per minute at pH 9.6 and 25°C. Freeze-dried powder.
Specifica
≥1 U/mg | |
9.8 | |
-20°C | |
Alkaline Phosphatase | |
Acidification to 4.5 pH reversibly inactives the Enzyme, Inorganic Phosphate, chelating agents, EDTA |
Off-White | |
Used to remove 5'-phosphate groups from Nucleic Acid molecules to prevent self-ligation of DNA fragments and vectors during recombinant DNA manipulation | |
Calf intestine | |
140000 | |
Lyophilized Powder |