Learn More
MP Biomedicals™ Lysozyme from Chicken Egg White, 20,000U/mg
Hydrolyzes b-1,4 glucosidic linkages between N-acetylmuramic acid and N-acetylglucosamine which occur in mucopeptide cell wall structure of certain microorganisms, such as Micrococcus lysodeikticus
Marca: MP Biomedicals™ 0210083125
Dettagli aggiuntivi : CAS : 9001-63-2 Peso : 0.18900kg
Descrizione
- Synonyms: Muramidase, Mucopeptide N-acetylmuramoylhydrolase
- CAS Number: 9001-63-2
- EC Number: 232-620-4
- MDL Number: MFCD00131557
- Format: 3X crystallized, salt-Free, albumin-Free, lyophilized
- Specific Activity: ≤20,000U/mg solid
- Extinction Coefficient (E1%): 26.4 (280 nm)
- Isoelectric point (pI): pH 11.0
- pH: 3.6
Used for lysing E. coli and Streptomycetes for extraction purposes such as extracting group specific antigen. Also acts as germinative agent of bacterial spores. In humans, lysozyme may mediate anti-tumor function of macrophages. Cartilage lysozyme has a role in cartilage calcification.
Specifica
3X | |
11 | |
0°C | |
25 g | |
14388 | |
Crystallized, Lyophilized |
White | |
Lysing E. coli and Streptomycetes for extraction purposes such as extracting group specific Antigen | |
Chicken egg white | |
Lysozyme | |
Surface-active reagents such as Dodecyl Sulfate, Alcohols and Fatty Acids, Imidazole and Indole derivatives are inhibitors via formation of change-transfer complexes |
Sicurezza e movimentazione
- lysozyme
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: lysozyme