Learn More
Nabertherm™ Muffle Furnace With Flap Door, 1200°C
Muffle furnaces are the reliable and long-lasting all-rounders in the laboratory and are ideally suited for a large number of processes in the field of material research and heat treatment.
1825.80€ - 6711.60€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Controllo della temperatura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Controllo della temperatura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15998300
|
Nabertherm™
L-013K2EN2 |
1 L | 3216 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15426702
|
Nabertherm™
L-092K2RN2 |
9 L | Digital Basis PID Controller B180 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15456672
|
Nabertherm™
L-032K2TN2 |
3 L | C450 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
16299340
|
Nabertherm™
L-052K2RN2 |
5 L | B410 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15591052
|
Nabertherm™
L-012K27N1 |
1 L | R7 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15446712
|
Nabertherm™
L-152K2TN2 |
15 L | C450 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15466682
|
Nabertherm™
L-052K2TN2 |
5 L | C450 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15446672
|
Nabertherm™
L-032K2RN2 |
3 L | Digital Basis PID Controller B180 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15446732
|
Nabertherm™
L-402K2RN2 |
40 L | Digital Basis PID Controller B180 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15436702
|
Nabertherm™
L-092K2TN2 |
9 L | C450 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15456722
|
Nabertherm™
L-242K2RN2 |
24 L | B410 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15466722
|
Nabertherm™
L-242K2TN2 |
24 L | C450 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15456732
|
Nabertherm™
L-402K2TN2 |
40 L | C450 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Optimal temperature uniformity of +/- 5K with closed fresh air inlet in empty workspace
- Dual shell housing made of textured stainless steel sheets with additional fan cooling for low surface temperature
- Only fiber materials are used which are not classified as carciogenic according to TRGS 905, class 1 or 2
- Ceramic heating plates with integral heating elements which are safeguarded and easy to replace
- Adjustable air inlet integrated in door
- Exhaust air outlet in rear wall of furnace
- Solid state relays provide for lownoise operation
- NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
- Defined application within the constraints of the operating instructions
- Very short delivery times for standard furnaces and spare parts
Additional equipment
- Chimney, chimney with fan or catalytic converter
- Over-temperature limit controller with adjustable cutout temperature for thermal protection
- Protective gas connection to purge with non-flammable gases
- Manual or automatic gas supply system
- Port for thermocouple in the rear wall or in the furnace door
- Process control and documentation via VCD software package for monitoring, documentation and control
Specifica
1200°C |