Learn More
QIAGEN Multi-Barrier Pouches
For contamination-free collection, storage and transport of DNA samples.
Marca: QIAGEN WB100037
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.58000kg
Descrizione
For contamination-free collection, storage and transport of DNA samples.
Custodie multi-barriera di medie dimensioni 4,37 x 6,5 pollici (11,1 x 16,5 cm) per il trasporto o la conservazione di QIAcard FTA Classic o formati più grandi.
Gli strati laminati mantengono l'integrità e la sicurezza del campione proteggendo la carta dall'esposizione a gas o contaminazione da liquidi.
La superficie esterna della carta è adatta per l'etichettatura o la scrittura.
Per ottimizzare l'integrità del campione vengono conservate le carte FTA in un sacchetto multi-barriera con un pacchetto essiccante.
Specifica
FTA classic card | |
Multi-barrier Pouch | |
Medium (11.1 x 16.5 cm) |
Collection, storage, processing and shipping FTA™ and FTA™ elute cards | |
100 Pk. |