Learn More
Brady™ Targhette multiuso resistenti allo strappo per M6 e M7
Il polietilene non adesivo (B-109) è robusto materiale per targhette multiuso con finitura opaca utilizzabile per un’ampia varietà di applicazioni di identificazione.
Marca: Brady™ 173426
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07400kg
Descrizione
- Il polietilene non adesivo (B-109) è robusto materiale per targhette multiuso con finitura opaca utilizzabile per un'ampia varietà di applicazioni di identificazione. Prodotto molto resistente allo strappo e in grado di sopportare temperature fredde.
- Prodotto molto resistente allo strappo e in grado di sopportare temperature fredde
- Consumabile ideale sia per stampa a trasferimento termico che per stampa ad aghi
- Temperatura di utilizzo da -40 a 49°C (da -40 a 120°F)
- Conforme a RoHS
- I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
100 Tags | |
ASTM D 1000, ASTM D 1938, ASTM G 115, ASTM G 155, RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV Amendment to RoHS Directive 2002/95/EC | |
Polyethylene | |
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling, Inventory and Safety Identification | |
76.2 mm | |
Rectangle | |
-40°C to +49°C | |
Die-cut | |
0.758 in. | |
0.22 x 0.062 in. | |
Thermal Transfer |
Safety Tag | |
White | |
Matte | |
3 in. | |
Roll of Tags | |
0.0085 in. | |
-40°F to +120°F | |
No | |
19.05 mm | |
5.59 x 1.58 mm | |
M710, BMP71 |