Learn More
Brady™ Targhette multiuso resistenti allo strappo per M6 e M7
Il polietilene non adesivo (B-109) è robusto materiale per targhette multiuso con finitura opaca utilizzabile per un’ampia varietà di applicazioni di identificazione.
54.95€ - 385.00€
Specifica
Tipo | Safety Tag |
---|---|
Certificazione/Conformità | ASTM D 1000, ASTM D 1938, ASTM G 115, ASTM G 155, RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV Amendment to RoHS Directive 2002/95/EC |
Colore | White |
Materiale | Polyethylene |
Finitura | Matte |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) foro | Altezza (sistema imperiale) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) foro | Altezza (sistema imperiale) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17878914
|
Brady™
173331 |
0.187 in. | 1.125 in. | M710, BMP71 | 1.75 in. |
73.35€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17819154
|
Brady™
174289 |
0.187 in. | 1.125 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter) | 1.75 in. |
79.20€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17849094
|
Brady™
173426 |
0.22 x 0.062 in. | 3 in. | M710, BMP71 | 0.758 in. |
54.95€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17829074
|
Brady™
174185 |
0.22 x 0.062 in. | 3 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter) | 0.758 in. |
59.35€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17858134
|
Brady™
173444 |
0.22 x 0.062 in. | 3 in. | M610, M611, M710, BMP61, BMP71 | 0.758 in. |
385.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Il polietilene non adesivo (B-109) è robusto materiale per targhette multiuso con finitura opaca utilizzabile per un'ampia varietà di applicazioni di identificazione. Prodotto molto resistente allo strappo e in grado di sopportare temperature fredde.
- Prodotto molto resistente allo strappo e in grado di sopportare temperature fredde
- Consumabile ideale sia per stampa a trasferimento termico che per stampa ad aghi
- Temperatura di utilizzo da -40 a 49°C (da -40 a 120°F)
- Conforme a RoHS
- I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
Safety Tag | |
White | |
Matte | |
Roll of Tags | |
0.0085 in. | |
-40°F to +120°F | |
No |
ASTM D 1000, ASTM D 1938, ASTM G 115, ASTM G 155, RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV Amendment to RoHS Directive 2002/95/EC | |
Polyethylene | |
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling, Inventory and Safety Identification | |
Rectangle | |
-40°C to +49°C | |
Die-cut | |
Thermal Transfer |