missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MyoD1 Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Deliver accurate, reproducible results with the Epredia™ MyoD1 Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.
188.00€ - 702.00€
Specifica
Antigene | MyoD1 Ab-2 |
---|---|
Clone | 5.2F |
Applicazioni | Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
Classificazione | Monoclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Concentrazione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Concentrazione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12600787
|
Epredia
MS-278-P0 |
200μg/mL | 100 μL |
188.00€
100µL |
Spedizione stimata: 20-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12610787
|
Epredia
MS-278-P1 |
200μg/mL | 500 μL |
526.00€
500µL |
Spedizione stimata: 20-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12690777
|
Epredia
MS-278-P |
200μg/mL | 1 mL |
702.00€
1mL |
Spedizione stimata: 20-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12620787
|
Epredia
MS-278-P1ABX |
1mg/mL | 100 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12630787
|
Epredia
MS-278-PABX |
1mg/mL | 200 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Research Areas: Muscle Markers; MyoD1 is not detected in normal adult tissue, but is highly expressed in the tumor cell nuclei of rhabdomyosarcomas. Occassionally nuclear expression of MyoD1 is seen in ectomesenchymoma and a subset of Wilm's tumors. Weak cytoplasmic staining is observed in several non-muscle tissues, including glandular epithelium and also in rhabdomyosarcomas, neuroblastomas, Ewing's sarcomas and alveolar soft part sarcomas.Host Species: Mouse
Clone: 5.2F
Isotype: IgG2a/κ
Species Reactivity: Human, Mouse, Rat, Chicken. Others not known.
Epitope: aa 3-56
Immunogen: Recombinant mouse MyoD1 protein
Molecular Weight: 45kDa
Positive Control: SW80 cells
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
- Immunofluorescence
- Immunoprecipitation (Native verified)
- Electron Microscopy
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Specifica
MyoD1 Ab-2 | |
Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Muscle Biology | |
Recombinant mouse MyoD1 protein | |
Primary |
5.2F | |
Monoclonal | |
Concentrated | |
RUO | |
Chicken, Human, Mouse, Rat | |
IgG2a κ |