Learn More
Macherey-Nagel™ Chiusure in alluminio N20
Seal vials with securely with a variety of crimp closures. Machenery-Nagel™ N20 aluminum closures come with a broad variety of cap types and septum materials.
Marca:  Macherey-Nagel™ 70237
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 12470360
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
    • Center tear off caps and complete tear off caps N 20  
    • Bi-metal crimp caps and magnetic crimp caps N 20
    • for use on autosamplers with magnetic transportation system – 
    • Crimping of the bi-metal crimp caps is more convenient.
    • All closures mentioned above are available with silicone / PTFE septa as well as with butyl / PTFE septa in different versions.
    • Applications above 120 °C require silicone / PTFE septa.
    • Individual septa, stoppers as well as PE caps N 20 are also available.
    • Manual and electronic crimping tools N 20 complete this product range
Specifica
Specifica
Silver
Butyl stopper, grey unassembled (separate parts)
Capsula
Alluminio, Butyl Rubber
Confezione da 100