Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 180 Clear Plastic PVC Metric Tubing
I tubi metrici in PVC Nalgene 180 garantiscono una tenuta perfetta grazie ai raccordi metrici prodotti con resine di altissimo livello e ai plastificanti speciali.
Marca: Thermo Scientific™ 8001-0204
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.37600kg
Descrizione
I tubi in plastica PVC trasparente Thermo Scientific™ Nalgene™ 180 garantiscono una tenuta perfetta con i raccordi metrici. Prodotti con resine di altissimo livello e plastificanti speciali. Disponibilità di formati metrici reali, con etichette e contrassegni che facilitano il taglio, ad eccezione dei modelli indicati.
Features:- Lab-grade, autoclavable clear tubing sets the standard for purity and quality, made from highest-grade resins and plasticizers
- Resists hardening and discoloration and a wide range of chemicals—demonstrates dimensional stability
- Excellent for a wide variety of small benchtop applications, this tubing is transparent, nontoxic and non-contaminating
- Marked with I.D. and regulatory compliance as well as at regular intervals for easy identification and measurement (Cat. No. 8001-0102, -0204, -0305, and -0406 are not printed)
Ordering Information:
In packs of 25m (10m for largest three sizes)
Specifica
Flexible Tubing | |
Autoclavable | |
2 mm | |
0.15 in. | |
82 ft. | |
0.039 in. | |
25 | |
Durometer 60(A) | |
50 psig at 125°F (52°C) | |
71°C |
Materiale di grado alimentare conforme ai regolamenti USP VI e USDA. | |
0.078 in. | |
PVC | |
4 mm | |
25 m | |
1 mm | |
Clear | |
Bend Radius 4xOD | |
160°F |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Avvertenza: non indicato per uso medico. I tubi in PVC Nalgene 180 e 980 contengono DEHP ftalato (di-2-etilesilftalato), un plastificante comunemente utilizzato. L'Environmental Agency della California ha rilevato che questa sostanza chimica causa il cancro o la tossicità riproduttiva.