Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Baffled Culture Flasks
Queste fiasche in policarbonato accrescono l'efficienza della miscelazione e rappresentano un'alternativa alle fiasche in vetro per la produzione di curve di crescita equivalenti con E. coli e S. cerevisiae.
Marca: Thermo Scientific™ 4110-1000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.34650kg
Allerta:
Repeated autoclaving may result in some loss of mechanical strength.
Descrizione
Le fiasche per coltura con frangiflutti in policarbonato Thermo Scientific™ Nalgene™ accrescono l'efficienza della miscelazione e rappresentano un'alternativa alle fiasche in vetro nella produzione di curve di crescita equivalenti con E. coli e S. cerevisiae.
- Polycarbonate is break-resistant and clear; easy to read graduations help identify liquid level with ease.
- Bottom baffles provide increased mixing, aeration, and gas exchange.
- Flasks are excellent for a variety of lab procedures, including fermentation, cell culture grown and harvesting, and generic engineering procedures.
- 500 and 100mL sizes accept either standard 38mm stainless-steel or plastic closures for versatility.
- Flasks are autoclavable.
Specifica
33.8 oz. | |
1000 ml | |
6 | |
Autoclavable | |
Con frangiflutti |
Fiasche per cultura con frangiflutti, 1000 ml | |
Policarbonato | |
2 | |
Yes |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.