Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Baffled Culture Flasks
Queste fiasche in policarbonato accrescono l'efficienza della miscelazione e rappresentano un'alternativa alle fiasche in vetro per la produzione di curve di crescita equivalenti con E. coli e S. cerevisiae.
Marca:  Thermo Scientific™ 4110-0250
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20700kg
Codice prodotto. 10768911
  • 65.67€ / pezzi 4
Spedizione stimata: 07-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Allerta:
Gli autoclavaggi ripetuti possono determinare una riduzione della resistenza meccanica.
Descrizione
Descrizione
Le fiasche per coltura con frangiflutti in policarbonato Thermo Scientific™ Nalgene™ accrescono l'efficienza della miscelazione e rappresentano un'alternativa alle fiasche in vetro nella produzione di curve di crescita equivalenti con E. coli e S. cerevisiae.
  • Il policarbonato è infrangibile e trasparente; le graduazioni facili da leggere contribuiscono a individuare facilmente il livello del liquido.
  • I frangiflutti sul fondo consentono migliori miscelazione, aerazione e scambio di gas.
  • Fiasche eccellenti per una varietà di procedure di laboratorio, tra cui fermentazione, crescita e prelievo di colture cellulari e procedure di ingegneria in generale.
  • I versatili formati da 500 e 100 ml accettano chiusure standard in plastica o acciaio inox da 38 mm.
  • Le fiasche sono autoclavabili.
Garanzia: 90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupportthermofisher.com.
Specifica
Specifica
8.45 oz.
250 ml
12
Autoclavable
Con frangiflutti
Fiasche per cultura con frangiflutti, 250 ml
Policarbonato
4
Yes
Offerte speciali
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.