Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Rectangular Carboy with Closure
For Use With: Store solutions and handle large volumes of powders and other solid samples; Autoclavable; Closure Material: Polypropylene; Color: White
Marca: Thermo Scientific™ 2212-0020
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.01700kg
Descrizione
Store solutions and handle large volumes of powders and other solid samples with Thermo Scientific™ Nalgene™ Rectangular Polypropylene Carboys with Closure. Featuring a space-saving design, a wide mouth opening for filling and cleaning and a sturdy stainless-steel handle, these carboys are tough, translucent and autoclavable.
Caratteristiche:- Imboccatura larga per semplificare le operazioni di riempimento, il trasferimento e la pulizia delle damigiane
- Graduazioni in rilievo in 1 galloni e l 5incrementi in termini di semplicità nell'erogazione
- Maniglia in acciaio inox per facilitare il trasporto di contenitori
- Autoclavabili, graduate e a tenuta ermetica†
Comprende: tappo a vite in polipropilene
Specifica
Rectangular Carboy | |
Polypropylene | |
Taniche rettangolari sterilizzabili in autoclave | |
Polipropilene | |
14 in. | |
9 in. | |
6 | |
6 in. | |
Sì |
2 galloni | |
100-415 mm | |
9 l | |
Store solutions and handle large volumes of powders and other solid samples | |
360 mm | |
220 mm | |
1 | |
153 mm | |
White |