Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Reusable Bottle Top Filters
Combina la praticità di un filtro per tappo da flacone con la convenienza di un filtro riutilizzabile. Protezione mediante chiusura a vite di flaconi per terreni in vetro con collo da 33 o 45 mm.
Marca: Thermo Scientific™ DS0320-5033
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.30600kg
Descrizione
Combina la praticità di un filtro per tappo da flacone con la convenienza di un filtro riutilizzabile. I filtri per i colli dei flaconi riutilizzabili in polisolfone non citotossici Thermo Scientific™ Nalgene™ si avvitano saldamente sui flaconi per terreni in vetro con collo da 33 o 45 mm.
- Available in 250 and 500mL sizes
- Polysulfone is strong, washable and autoclavable
- Molded-in graduations make it easy to see sample volume
- Polypropylene tubing adapter can be stuffed with cotton for sterile venting during autoclaving
- Removable sterilization membrane support plate is designed to provide maximum flow rate and throughput
- Filters accept 0.25 to 0.3125 in. (6 to 8mm) I.D. vacuum tubing
Specifica
500 ml | |
Polisolfone | |
Sì | |
33 mm |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.