Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Reusable Bottle Top Filters
Combina la praticità di un filtro per tappo da flacone con la convenienza di un filtro riutilizzabile. Protezione mediante chiusura a vite di flaconi per terreni in vetro con collo da 33 o 45 mm.
Marca:  Thermo Scientific™ DS0320-5045
157.48 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.31500kg
Codice prodotto. 10465781
  • 227.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 08-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Combina la praticità di un filtro per tappo da flacone con la convenienza di un filtro riutilizzabile. I filtri per i colli dei flaconi riutilizzabili in polisolfone non citotossici Thermo Scientific™ Nalgene™ si avvitano saldamente sui flaconi per terreni in vetro con collo da 33 o 45 mm.
  • Disponibili con pori di dimensioni pari a 250 e 500 ml.
  • Il polisolfone è resistente, lavabile e autoclavabile
  • Graduazioni stampate per agevolare la visione del volume del campione
  • L'adattatore per tubi in polipropilene può essere imbottito con cotone per un'aerazione sterile durante l'autoclavaggio
  • La piastra di supporto della membrana di sterilizzazione rimovibile è studiata per offrire il massimo flusso e la massima resa.
  • I filtri sono compatibili con tubi per vuoto con diametro interno da 0.25 a 0.3125″ (da 6 a 8 mm)
Garanzia: 90 giorni, se non diversamente specificato.
Specifica
Specifica
500 ml
45 mm
Polysulfone
1 Ea.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.