Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Disposable Filter Units with PES, CN, SFCA or Nylon Membranes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10034550
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.1 µm
0.1 μm
0.2 μm
0,45 μm
0.45 μm
0.45 μm
0.8 μm
0.8 µm
Materiale (membrana):
Cellulose Nitrate
Nitrato di cellulosa
Nylon
PES
SFCA
Diametro (sistema metrico) membrana:
50 mm
75 mm
90 mm
Volume (sistema metrico) ricevitore:
50 ml
115 mL
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. Dimensione del poro Materiale (membrana) Diametro (sistema metrico) membrana Volume (sistema metrico) ricevitore unitSize
10034550 0.45 μm PES 50 mm 150 ml pezzi 12
10685813 0.2 μm PES 50 mm 50 ml pezzi 12
10418232 0.45 μm PES 50 mm 115 mL pezzi 12
10338763 0.1 μm PES 50 mm 150 ml pezzi 12
10102451 0.2 μm PES 50 mm 115 mL pezzi 12
10370311 0.2 μm PES 50 mm 150 ml pezzi 12
10793344 0.1 μm PES 75 mm 250 ml pezzi 12
10421791 0.2 μm PES 50 mm 250 ml pezzi 12
10568632 0.45 μm PES 50 mm 250 ml pezzi 12
10474415 0.1 µm PES 75 mm 500 ml pezzi 12
10229090 0.2 μm PES 75 mm 500 ml pezzi 12
10687541 0.2 μm PES 90 mm 500 ml pezzi 12
10044550 0.45 μm PES 75 mm 500 ml pezzi 12
10462701 0.45 μm PES 90 mm 500 ml pezzi 12
12686366 0.1 μm PES 90 mm 1000 ml pezzi 12
10411791 0.2 μm PES 90 mm 1000 ml pezzi 12
10228340 0,45 μm PES 90 mm 1000 ml pezzi 12
10577322 0.2 μm Nitrato di cellulosa 50 mm 115 mL pezzi 12
10589222 0.45 μm Cellulose Nitrate 50 mm 115 mL pezzi 12
10403701 0.2 μm Nitrato di cellulosa 50 mm 150 ml pezzi 12
10682741 0.45 μm Cellulose Nitrate 50 mm 150 ml pezzi 12
10684851 0.8 μm Nitrato di cellulosa 50 mm 150 ml pezzi 12
10261741 0.2 μm Nitrato di cellulosa 50 mm 250 ml pezzi 12
10281881 0.45 μm Nitrato di cellulosa 50 mm 250 ml pezzi 12
10792351 0.8 μm Cellulose Nitrate 50 mm 250 ml pezzi 12
10139130 0.2 μm Nitrato di cellulosa 75 mm 500 ml pezzi 12
10037720 0.45 μm Nitrato di cellulosa 75 mm 500 ml pezzi 12
10720622 0.8 µm Nitrato di cellulosa 75 mm 500 ml pezzi 12
10047720 0.2 μm Nitrato di cellulosa 75 mm 500 ml pezzi 12
10693701 0.45 μm Nitrato di cellulosa 75 mm 500 ml pezzi 12
10422941 0.8 μm Nitrato di cellulosa 75 mm 500 ml pezzi 12
10450241 0.2 μm SFCA 50 mm 115 mL pezzi 12
10126070 0.45 μm SFCA 50 mm 115 mL pezzi 12
10454641 0.2 μm SFCA 50 mm 150 ml pezzi 12
10760792 0.45 μm SFCA 50 mm 150 ml pezzi 12
10444831 0.2 μm SFCA 50 mm 250 ml pezzi 12
10579051 0.45 μm SFCA 50 mm 250 ml pezzi 12
10017770 0.2 μm SFCA 75 mm 500 ml pezzi 12
10211561 0.2 μm SFCA 90 mm 500 ml pezzi 12
10199700 0.45 μm SFCA 75 mm 500 ml pezzi 12
10740602 0.45 μm SFCA 90 mm 500 ml pezzi 12
10017820 0.2 μm SFCA 75 mm 500 ml pezzi 12
10382711 0.2 μm SFCA 90 mm 1000 ml pezzi 12
10614861 0.45 μm SFCA 50 mm 500 ml pezzi 12
10405021 0.45 μm SFCA 90 mm 1000 ml pezzi 12
10762732 0.2 μm Nylon 50 mm 150 ml pezzi 12
10159130 0.45 μm Nylon 50 mm 150 ml pezzi 12
10760802 0.2 μm Nylon 50 mm 250 ml pezzi 12
10790412 0.45 μm Nylon 50 mm 250 ml pezzi 12
10578471 0.2 μm Nylon 75 mm 500 ml pezzi 12
10790602 0.2 μm Nylon 90 mm 500 ml pezzi 12
10211321 0.45 μm Nylon 75 mm 500 ml pezzi 12
10444261 0.2 μm Nylon 75 mm 500 ml pezzi 12
10362811 0.2 μm Nylon 90 mm 1000 ml pezzi 12
10169700 0.45 μm Nylon 75 mm 500 ml pezzi 12
55 options
Codice prodotto. 10034550
Marca: Thermo Scientific™ 1650045
Edge
Increase filtration efficiency. PES membranes and exclusive Rapid-Flow design provide fast flow rates and high throughput while defending against cell culture contamination.
Le unità filtranti monouso Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ membrana in PES garantiscono una maggiore protezione dei campioni e una migliore efficienza di filtrazione. Queste unità sono caratterizzate dall'esclusivo design Rapid-Flow della piastra di supporto, con portata e resa elevate. L'ultima linea di difesa contro la contaminazione delle colture cellulari—le membrane in polietersulfone (PES) a basso assorbimento proteico e basso livello di estraibili sono la scelta ottimale per la filtrazione sterile dei terreni di colture cellulari, sieri, additivi e tamponi.
  • Available in PES, CN, SFCA and Nylon membranes. Devices are color coded according to membrane.
  • Devices feature the fastest flow rate and lowest clogging of comparable alternatives
  • 0.1um PES available for mycoplasma protection
  • 0.2um PES devices are stem cell and mouse embryonic assay (MEA) tested
  • Non-pyrogenic and endotoxin free - Rapid-Flow filter units meet the most rigorous testing standards for any vacuum filtration unit.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    ACT Label Yes
    Monouso Single-use
    Materiale (membrana) PES
    Dimensione del poro 0.45 μm
    Sterilità Sterile
    N. per custodia 12
    N. per confezione 12
    Tipo Filter Unit
    Volume (sistema metrico) ricevitore 150 ml
    Volume (sistema metrico) superiore 150 ml
    Diametro (sistema metrico) membrana 50 mm
    Fit for Purpose Sterile
    Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.