Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Disposable Filter Units with PES, CN, SFCA or Nylon Membranes
Le membrane in PES e il design Rapid-Flow offrono una maggiore efficienza di filtrazione con portata e resa elevate, unitamente alla protezione dalla contaminazione delle colture cellulari.
Marca: Thermo Scientific™ 154-0020
269.92 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.71250kg
Descrizione
Le unità filtranti monouso Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ membrana in PES garantiscono una maggiore protezione dei campioni e una migliore efficienza di filtrazione. Queste unità sono caratterizzate dall'esclusivo design Rapid-Flow della piastra di supporto, con portata e resa elevate. L'ultima linea di difesa contro la contaminazione delle colture cellulari—le membrane in polietersulfone (PES) a basso assorbimento proteico e basso livello di estraibili sono la scelta ottimale per la filtrazione sterile dei terreni di colture cellulari, sieri, additivi e tamponi.
- Available in PES, CN, SFCA and Nylon membranes. Devices are color coded according to membrane.
- Devices feature the fastest flow rate and lowest clogging of comparable alternatives
- 0.1um PES available for mycoplasma protection
- 0.2um PES devices are stem cell and mouse embryonic assay (MEA) tested
- Non-pyrogenic and endotoxin free - Rapid-Flow filter units meet the most rigorous testing standards for any vacuum filtration unit.
- Available with Fit for Purpose Sterile documentation
- Some products on this page are ACT Labeled by My Green Lab to enable data-based sustainable product purchasing decisions (see "Full Specifications" in the product table for item participation)
Specifica
Single-use | |
0.2 µm | |
12 | |
Filter Unit | |
1000 ml | |
Sterile |
Nylon | |
Sterile | |
12 | |
500 ml | |
75 mm |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.