Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Disposable Filter Units with PES, CN, SFCA or Nylon Membranes
Le membrane in PES e il design Rapid-Flow offrono una maggiore efficienza di filtrazione con portata e resa elevate, unitamente alla protezione dalla contaminazione delle colture cellulari.
Marca: Thermo Scientific™ 155-0020
108.94 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.65600kg
Descrizione
Le unità filtranti monouso Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ membrana in PES garantiscono una maggiore protezione dei campioni e una migliore efficienza di filtrazione. Queste unità sono caratterizzate dall'esclusivo design Rapid-Flow della piastra di supporto, con portata e resa elevate. L'ultima linea di difesa contro la contaminazione delle colture cellulari—le membrane in polietersulfone (PES) a basso assorbimento proteico e basso livello di estraibili sono la scelta ottimale per la filtrazione sterile dei terreni di colture cellulari, sieri, additivi e tamponi.
Caratteristiche:- La coppetta superiore può essere separata dal flacone di conservazione per un facile accesso al filtrato
- La camera superiore è chiaramente contrassegnata con le dimensioni dei pori, il tipo di membrana, il numero di catalogo, il numero di lotto e la data di scadenza (esclusi i modelli da 115 ml)
- Il tappo a vite a tenuta ermetica† (esclusi i modelli da 115 ml) elimina le variazioni di pH nel flacone di conservazione per una maggiore durata dei contenuti
- Il supporto della membrana senza cuscinetto riduce al minimo la formazione di schiuma dei campioni proteici
- Apirogene e non citotossiche
- Sterilizzate con radiazione gamma e confezionati singolarmente per una durata di conservazione sterile di 5 anni
Membrane in acetato di cellulosa prive di tensioattivi (SFCA)
- Basso legame proteico, portate eccellenti, perdita di proteine minima oppure nulla
- Nessun agente umidificante che influisca sulle linee delle colture cellulari sensibili
- Colletto giallo per una facile identificazione
- Livello di estraibili di gran lunga inferiore rispetto alle membrane CA standard
Formati da 115 ml
- Unità filtranti compatte per la filtrazione rapida di una quantità di fluido compresa tra 50 e 100 ml
- Costruzione monopezzo con parte superiore e inferiore non separabili
- Non adatte per la conservazione post-filtrazione di terreni (se è necessario conservare i terreni, utilizzare i prodotti Rapid-Flow)
- I formati da 115 ml non presentano il design Rapid-Flow della piastra di supporto
Comprende:
Coperchio in polistirene; camera superiore graduata e flacone di conservazione (tranne il formato da 115 ml); filtro a membrana integrato; braccio laterale con tappo in cellulosa; raccordo del tubo a sgancio rapido.
Garanzia: 90 giorni
† Il termine “a tenuta ermetica” viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.
Specifica
Single-use | |
0.2 μm | |
12 | |
Filter Unit | |
150 ml | |
Sterile |
SFCA | |
Sterile | |
12 | |
150 ml | |
50 mm |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.