Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Disposable Filter Units with PES, CN, SFCA or Nylon Membranes
Le membrane in PES e il design Rapid-Flow offrono una maggiore efficienza di filtrazione con portata e resa elevate, unitamente alla protezione dalla contaminazione delle colture cellulari.
Marca: Thermo Scientific™ 569-0020
220.18 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.88000kg
Descrizione
Le unità filtranti monouso Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ membrana in PES garantiscono una maggiore protezione dei campioni e una migliore efficienza di filtrazione. Queste unità sono caratterizzate dall'esclusivo design Rapid-Flow della piastra di supporto, con portata e resa elevate. L'ultima linea di difesa contro la contaminazione delle colture cellulari—le membrane in polietersulfone (PES) a basso assorbimento proteico e basso livello di estraibili sono la scelta ottimale per la filtrazione sterile dei terreni di colture cellulari, sieri, additivi e tamponi.
Caratteristiche:- La coppetta del filtro può essere svitata dal flacone di conservazione per un facile accesso al filtrato
- La chiusura con tappo a vite a tenuta† (esclusi i modelli da 115 ml) elimina le variazioni di pH nel flacone di conservazione per una maggiore durata dei contenuti
- La camera superiore delle unità filtranti è chiaramente contrassegnata con le dimensioni dei pori, il tipo di membrana, il numero di catalogo, il numero di lotto e la data di scadenza (esclusi i modelli da 115 ml)
- Il supporto della membrana senza cuscinetto riduce al minimo la formazione di schiuma dei campioni proteici
- Apirogene e non citotossiche
- Sterilizzate con radiazione gamma e confezionati singolarmente per una durata di conservazione sterile di 5 anni
Membrana in polietersulfone (PES)
- Basso assorbimento proteico per garantire l'equilibrio delle proteine
- Basso livello di estraibili per garantire la purezza dei terreni
- Colletto blu per una facile identificazione
- La membrana in PES asimmetrica e l'esclusivo design Rapid-Flow della piastra di supporto garantiscono una maggiore efficienza di filtrazione dei liquidi con portata e resa elevata
- Le unità da 0.2 μm proteggono dalle contaminazioni batteriche
- Le unità da 0.1 μm proteggono anche dalla contaminazione da micoplasmi
Formati da 115 ml
- Unità filtranti compatte per la filtrazione rapida di 50-100 ml di liquido
- Costruzione monopezzo con parte superiori e componenti del ricevitore non separabili
- Non adatte per la conservazione post-filtrazione di terreni (se è necessario conservare i terreni, utilizzare i prodotti Rapid-Flow)
- I formati da 115 ml non presentano il design Rapid-Flow della piastra di supporto
Comprende:
Coperchio in polistirene; camera superiore graduata e flacone di conservazione (tranne il formato da 115 ml); filtro a membrana integrato; braccio laterale con tappo in cellulosa; raccordo del tubo a sgancio rapido.
† Il termine “a tenuta ermetica” viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.
Garanzia: 90 giorni
Specifica
Yes | |
PES | |
Sterile | |
12 | |
500 ml | |
90 mm |
Single-use | |
0.2 µm | |
12 | |
Filter Unit | |
500 ml | |
Sterile |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.