Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rectangular Amber HDPE Bottles
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4521983
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Dimensione chiusura:
28 mm
38 mm
48 mm
53 mm
63 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 10390761
Marca: Thermo Scientific™ 20090004
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Flaconi salva-spazio che consentono di proteggere dall'esposizione alla luce i liquidi fotosensibili o i materiali secchi grazie alle robuste pareti e all'imboccatura larga che ne agevola il riempimento.
Per la protezione di liquidi o di materiali asciutti fotosensibili. I flaconi in HDPE rettangolari ambrati Thermo Scientific™ Nalgene™ occupano meno spazio rispetto ai tradizionali flaconi rotondi. Questi flaconi in polietilene ad alta densità sono caratterizzati da pareti robuste con lati dritti e da un'imboccatura larga che ne facilita il riempimento. Contenitori con eccellente resistenza chimica alla maggior parte degli acidi, delle basi e degli alcool, ideali per il campionamento, la spedizione o la conservazione di liquidi o di materiali asciutti sensibili alla luce UV.
  • Amber polypropylene screw closure
  • Amber HDPE reduces UV light transmissions to protect light-sensitive liquids
  • Meets U.S. Pharmacopoeia 23 light transmission requirements
  • Rectangular shape is great for space-saving use in the freezer to -100°C (-148°F)
  • Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols make these excellent containers to protect your valuable samples
  • Linerless caps provide the ultimate in leakproof† protection without the use of a liner that can wrinkle, cause leaks or contaminate your reagents
  • Leakproof†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 4 oz., 125 mL
Capacità (sistema metrico) 125 ml
Capacità (sistema imperiale) 4 once
Colore Ambra
Descrizione Amber Wide-Mouth Rectangular Bottle
Diametro (sistema imperiale) interno collo 0.8 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 21 mm
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 61 mm
N. per custodia 72
N. per confezione 12
Sterilità Non sterile
Larghezza (sistema metrico) 38 mm
Colore chiusura Ambra opaco
Certificazione/Conformità Meet U.S. Pharmacopeia XXIII requirements for maximum light transmission.
Closure Included
Graduated No
Bocca Larga
Forma Rectangular
Altezza (sistema metrico) 102 mm
Product Type Wide Mouth Bottle
Altezza (sistema imperiale) 4 in.
Rivestimento interno chiusura Unlined
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 28 mm
Diametro (sistema metrico) 61 mm
Tipo di chiusura Chiusura a vite
Erogazione attraverso la chiusura No
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.