Learn More
Thermo Scientific™ 25mL Nonsterile Centrifugal Filters
Filter volumes up to 25mL with these 25mL polypropylene centrifugal filters.
Marca:  Thermo Scientific™ F2519-4
227.20 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23262" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.66990kg
Codice prodotto. 10139534
  • 253.00€ / pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Filter volumes up to 25mL with these Thermo Scientific™ National 25mL Nonsterile Centrifugal Filters. The filters feature a virgin polypropylene filter housing with conical receiver, and can be used with any benchtop or floor model laboratory centrifuge.
  • 2,500xG maximum centrifugal force
  • Nonsterile
  • Bulk packed
Specifica
Specifica
Nylon Membrane; 0.45µm Pore Size
Nylon
Non-sterile
Target2
25 mL
Benchtop or Floor Model Centrifuge
0.45 μm
Polypropylene
Centrifugal Filter