Learn More
Thermo Scientific™ 25mL Nonsterile Centrifugal Filters
Filter volumes up to 25mL with these 25mL polypropylene centrifugal filters.
Marca:  Thermo Scientific™ F2519-5
204.30 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10669855
  • 237.32€ / pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Filter volumes up to 25mL with these Thermo Scientific™ National 25mL Nonsterile Centrifugal Filters. The filters feature a virgin polypropylene filter housing with conical receiver, and can be used with any benchtop or floor model laboratory centrifuge.
  • 2,500xG maximum centrifugal force
  • Nonsterile
  • Bulk packed
Specifica
Specifica
PVDF Membrane; 0.22µm Pore Size
PVDF
Non-sterile
Target2
25 mL
Benchtop or Floor Model Centrifuge
0.22 μm
Polypropylene
Centrifugal Filter