Learn More
Thermo Scientific™ 750μL Nonsterile Micro-Centrifugal Filters
Filter volumes as low as 50µL with low hold-up volume with these 750µL polypropylene micro-centrifugal filters.
Marca:  Thermo Scientific™ F2517-10
165.08 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21930" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10459624
  • 195.71€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 23-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Filter volumes as low as 50μL with low hold-up volume with these Thermo Scientific™ National 750μL Nonsterile Micro-Centrifugal Filters. The filters feature a virgin polypropylene filter housing with tapered 2mL, capped receiver tube, and can be used with any benchtop microcentrifuge.
  • 10,000xG maximum centrifugal force
  • Nonsterile
  • Bulk packed
Specifica
Specifica
PTFE Membrane; 0.45µm Pore Size
PTFE
Non-sterile
Target2
750 μL
Centrifuge
0.45 μm
Polypropylene
Microcentrifugal Filter