Learn More
Ark Plas Products™ Connettori riduttori scanalati Premium in Kynar naturale
Use these fittings for a wide range of applications. Ark Plas Products™ Natural Kynar Premium Grade Barbed Reducing Connectors are molded in lot-traceable, virgin materials for critical use applications.
Marca:  Ark Plas Products™ MAC24-DF0
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00630kg
Codice prodotto. 11861090
  • 26.00€ / pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Descrizione
Descrizione
Premium fittings are stocked in White Nylon, Natural Polypropylene, Clear Polycarbonate and Kynar (PVDF). Available in two barb styles:
The Standard Barb
  • Designed to accommodate most types of flexible tubing
  • Inner diameter can expand 40% to 50% above nominal ID value
  • Holds up to 125 PSI without the use of tubing clamps
The Hard-Line Barb
  • Designed for use with semi-rigid tubing
  • Best suited for low-pressure flexible tubing applications
  • Tubing is expanded 21% above nominal ID value
Specifica
Specifica
Connettore portagomma filettato
Confezione da 10
Naturale
Kynar
3/32 x flangia da 3/32 in.