Learn More
Ark Plas Products™ Connettori riduttori scanalati Premium in Kynar naturale
Use these fittings for a wide range of applications. Ark Plas Products™ Natural Kynar Premium Grade Barbed Reducing Connectors are molded in lot-traceable, virgin materials for critical use applications.
Marca:  Ark Plas Products™ MAC40-DF0
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00720kg
Codice prodotto. 11871090
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Premium fittings are stocked in White Nylon, Natural Polypropylene, Clear Polycarbonate and Kynar (PVDF). Available in two barb styles:
The Standard Barb
  • Designed to accommodate most types of flexible tubing
  • Inner diameter can expand 40% to 50% above nominal ID value
  • Holds up to 125 PSI without the use of tubing clamps
The Hard-Line Barb
  • Designed for use with semi-rigid tubing
  • Best suited for low-pressure flexible tubing applications
  • Tubing is expanded 21% above nominal ID value
Specifica
Specifica
Barbed Reducing Connector
Confezione da 10
Naturale
Kynar
1/8 x 1/8 in. Barb