Learn More
Fisherbrand™ Fermi in neoprene
Offer resistance to heat, ozone and petroleum based oils.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11517103
  • 11.90€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 11-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Better resistance to heat, ozone and petroleum based oils than red rubber
  • Less suitable for low temperature use
  • Operational temperature range -30°C to 100°C
Specifica
Specifica
Grigio
23
23 mm
Confezione da 10
Tappi in gomma conici
28mm
26.5 mm
Neoprene