Learn More
Fisherbrand™ Fermi in neoprene
Offer resistance to heat, ozone and petroleum based oils.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11527113
  • 13.00€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 21-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Better resistance to heat, ozone and petroleum based oils than red rubber
  • Less suitable for low temperature use
  • Operational temperature range -30°C to 100°C
Specifica
Specifica
Gray
45
45 mm
2/Pk.
Solid Stopper
42mm
51 mm
Neoprene