Learn More
Fisherbrand™ Fermi in neoprene
Offer resistance to heat, ozone and petroleum based oils.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11547103
  • 19.80€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 21-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Better resistance to heat, ozone and petroleum based oils than red rubber
  • Less suitable for low temperature use
  • Operational temperature range -30°C to 100°C
Specifica
Specifica
Gray
29
29 mm
10/Pk.
Solid Stopper
32mm
33 mm
Neoprene