Learn More
Eppendorf™ Scientific Shaker Test Tube Platforms
For use with New Brunswick Innova™, I-Series™ and Excella™ Shakers
Marca:  Eppendorf™ M1289-0300
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11339824
  • 363.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Mount on universal platforms
Capacities listed are the most vessels of each size that will fit in a balanced pattern.
Specifica
Specifica
15 to 18 mm
Acciaio inox
42
Test Tube Rack
Innova 2100, 2150, 2300, 2350; Excella E10, E24/E24R, E25/E25R; all I-Series
Large
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali
Servizi