Learn More
Nickel Electro™ Nickel Crucible
Nickel Electro™ Nickel Crucible is crevice free and suitable for temperatures up to 350°C.
Marca:  Nickel Electro™ 39
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20000kg
Codice prodotto. 11429599
  • 111.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 99.6% nickel purity
  • Crevice free
  • High thermal and electrical conductivities
  • Low gas content
  • Low vapor pressure
  • Cost effective replacement for platinum
Specifica
Specifica
Nickel
2 mm
Yes
50 mm
10 Pk.
70 mL
50 mm
Crucible