Learn More
Nickel Electro™ Nickel Crucible
Nickel Electro™ Nickel Crucible is crevice free and suitable for temperatures up to 350°C.
Marca:  Nickel Electro™ 13
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20000kg
Codice prodotto. 12857663
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • 99.6% nickel purity
  • Crevice free
  • High thermal and electrical conductivities
  • Low gas content
  • Low vapor pressure
  • Cost effective replacement for platinum
Specifica
Specifica
Nickel
1 mm
Yes
30 mm
10 Pk.
10 mL
25 mm
Crucible