Learn More
Nickel Electro™ Nickel Round Bottom Evaporating Basin
Evaporate solutions with a round bottom nickel evaporating dish. Nickel Electro™ Nickel Evaporating Basin with Spout comes in various capacities to accommodate the volume of solution.
Marca:  Nickel Electro™ 715
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 12727366
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Crevice free
  • Round bottom
  • Non magnetic
  • Includes pouring spout
  • 99.6% nickel content
  • Supplied in standard packs of 5
Specifica
Specifica
Round
Nickel
Evaporating Bowl
30 mm
50 mL
Round
Spout
60 mm