Learn More
BD Biosciences™ NKTEST™ (CE/IVD)
For quantitative determination of the cytotoxic activity of human natural killer (NK) cells.
1009.80€ - 3505.50€
Specifica
Content And Storage | Reagent A (complete medium) and reagent C (DNA staining solution) must be stored at 2-8°C (in refrigerator). Store Reagent B (Interleukin-2) at >-15°C. The K562 target cells have to be stored at - 70°C |
---|---|
Metodo di rilevamento | Flow Cytometry, Stain |
Stabilità | Cells are stable for 12 weeks showing a viability >90%. |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15941240
|
BD Biosciences™
660672 |
20 Tests |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15991230
|
BD Biosciences™
659179 |
100 Tests |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- This reagent kit allows the quantitative determination of the cytotoxic activity of human natural killer (NK) cells.
- Contains cryopreserved prestained K562 target cells, complete medium and a DNA-staining reagent.
- The K562 target cells are labelled with a lipohilic green fluorescent membrane dye in order to discriminate effector and target cells.
- After the incubation period in the cytotoxicity assay, killed target cells are identified by a DNA-stain, which penetrates the dead cells and specifically stains their nuclei.
- In this manner, the percentage of target cells killed by effector NK cells can be determined.
Specifica
Reagent A (complete medium) and reagent C (DNA staining solution) must be stored at 2-8°C (in refrigerator). Store Reagent B (Interleukin-2) at >-15°C. The K562 target cells have to be stored at - 70°C | |
Flow Cytometry, Stain | |
Cells are stable for 12 weeks showing a viability >90%. |