Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Isis HPLC CC Guard Columns
Marca:  Macherey-Nagel™ 761310.40
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 12708932
  • 216.00€ / pezzi 3
Spedizione stimata: 10-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
20%
8 mm
CC Guard Column
NUCLEODUR™ C18 Isis
Acetonitrile/Water
Octadecyl
LC/MS and HPLC at pH extremes
Spherical
Yes
5 μm
110Å
4 mm
Acetonitrile/Water
Silica
Guard Column
HPLC
No
L1