Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Isis HPLC Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 760405.40
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 12458437
  • 680.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Analytical Column
4 mm
No
8700 psi (600 bar)
1.8 μm
110 Å
Acetonitrile/water
60°C
C18 Isis
20%
Yes
Stainless Steel
HPLC, LC/MS
Polymeric Octadecyl
For LC/MS and HPLC
50 mm
Spherical
1 to 10
1 Ea.
340 m²/g
L1
Silica
Steric Selectivity
Reversed Phase
EC Column