Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Pyramid HPLC CC Guard Columns
Marca:  Macherey-Nagel™ 761854.40
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 12498587
  • 216.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
14%
3 μm
110Å
4 mm
Acetonitrile/Water
Silica
Guard Column
HPLC
Yes
L1
1 to 9
8 mm
CC Guard Column
NUCLEODUR™ C18 Pyramid
Acetonitrile/Water
Octadecyl
LC/MS due to low bleeding characteristics
Spherical