Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ Sphinx RP HPLC CC Guard Columns
Marca:  Macherey-Nagel™ 761550.40
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 12478577
  • 216.00€ / pezzi 3
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
15%
5 μm
110Å
4 mm
Acetonitrile/Water
Silica
Guard Column
HPLC
Yes
1 to 10
8 mm
CC Guard Column
NUCLEODUR™ Sphinx RP
Acetonitrile/Water
Octadecyl
LC/MS due to low bleeding characteristics
Spherical
L1/L11