Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleogel™ GPC Guard Columns
Marca:  Macherey-Nagel™ 719409
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10279691
  • 785.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
5 μm
Guard Column
NUCLEOGEL™ GPC
GPC of Water Insoluble Substances
Spherical
50 mm
7.7 mm
Guard Column
HPLC