Learn More
Nucleophosmin (Acute Myeloid Leukemia Marker) Mouse, Clone: NA24, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Specifica
Antigene | Nucleophosmin (Acute Myeloid Leukemia Marker) |
---|---|
Clone | NA24 |
Concentrazione | 200μg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15940598
|
EnquireBio
4869-MSM3-P1 |
100 μg |
510.00€
100µg |
Spedizione stimata: 09-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15930598
|
EnquireBio
4869-MSM3-P0 |
20 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
Nucleophosmin (Acute Myeloid Leukemia Marker) | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
GST fusion protein containing the N-terminal part of nucleophosmin fused to 14 amino acid of ALK protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
33kDa |
NA24 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
4869 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
Nuclear and Cytoplasmic | |
MCF-7, HeLa or A431 cells. Skin, Colon |