Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ C18 Nautilus
Marca:  Macherey-Nagel™ 720432.46
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10216221
  • 685.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 19-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
4.6 mm
5 μm
100 Å
16%
Nucleosil C18 Nautilus
150 mm
2 to 8
L60