Learn More
Brady™ Nylon Cloth Printable Labels
Blank, printable nylon cloth labels for Laser Printers.
Marca:  Brady™ 029684
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09750kg
Codice prodotto. 10315222
  • 81.40€ / 1 confezione
Spedizione stimata: 04-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Blank, printable nylon cloth labels for Laser Printers.
Specifica
Specifica
Halogen Free (DIN VDE 0472 Part 815)
Permanent Acrylic, Permanent
Matte
Laser
General Identification, Laboratory labelling, Wire and cable labelling
15.24 mm
-40°C
1092 Pk.
12.7 x 19.05 mm (W x H)
-40°C to +90°C
0.0065 in.
19.05 x 12.7 mm
19.05 mm
12.7 mm
LaserTab Laser Printable Labels
White
Nylon
Labels
Laser Printers
13
1092 Labels/Pk.
Rectangle
-40°F to +194°F
80 lb./in.
0.165 mm
0.75 in.
0.5 in.