Learn More
Brady™ Nylon Cloth Printable Labels
Blank, printable nylon cloth labels for Laser Printers.
81.40€ - 740.00€
Specifica
Descrizione | LaserTab Laser Printable Labels |
---|---|
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic, Permanent |
Colore | White |
Finitura | Matte |
Materiale | Nylon |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11513554
|
Brady™
029678 |
20.32 mm | Rectangle |
196.00€
1 confezione |
Spedizione stimata: 20-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11509393
|
Brady™
089406 |
12.7 mm | Round |
133.00€
1 confezione |
Spedizione stimata: 20-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11583544
|
Brady™
029675 |
25.4 mm | Rectangle |
740.00€
1 confezione |
Spedizione stimata: 23-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10315222
|
Brady™
029684 |
12.7 mm | Rectangle |
81.40€
1 confezione |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11845375
|
Brady™
029682 |
25.4 mm | Rectangle |
244.00€
1 confezione |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Blank, printable nylon cloth labels for Laser Printers.
Specifica
LaserTab Laser Printable Labels | |
White | |
Nylon | |
Labels | |
-40°C | |
-40°C to +90°C | |
0.0065 in. |
Permanent Acrylic, Permanent | |
Matte | |
Laser | |
Laser Printers | |
-40°F to +194°F | |
80 lb./in. | |
0.165 mm |