Learn More
Brady™ Nylon Cloth Printable Labels
Blank, printable nylon cloth labels for Laser Printers.
Marca:  Brady™ 089406
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.11340kg
Codice prodotto. 11509393
  • 133.00€ / 1 confezione
Spedizione stimata: 04-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Blank, printable nylon cloth labels for Laser Printers.
Specifica
Specifica
Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815)
Permanent Acrylic, Permanent
Matte
Laser
Laboratory labelling
12
2688 Labels/Pk.
Round
-40°C to +90°C
0.0065 in.
15.24 mm
4.5 m
12.7 mm
12.7 mm
LaserTab Laser Printable Labels
White
Nylon
Labels
Laser Printers
-40°C
2688 Pk.
-40°F to +194°F
80 lb./in.
0.165 mm
4.92 yd.
0.5 in.
0.5 in.