Learn More
Brady™ Nylon Cloth Printable Labels
Etichette in tessuto di nylon stampabili, vuote per stampanti laser.
Marca:  Brady™ 029674
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.95260kg
Codice prodotto. 10766063
  • 785.00€ / 1 confezione
Spedizione stimata: 07-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Blank, printable nylon cloth labels for Laser Printers.
Specifica
Specifica
Halogen Free (DIN VDE 0472 Part 815)
Permanent Acrylic
Matte
Laser
Circuit board labelling, General Identification, Wire and cable labelling
27.94 mm
-40°C
10,108 Pk.
-40°F to +194°F
80 lb./in.
0.165 mm
0.5 in.
1 in.
LaserTab Laser Printable Labels
White
Nylon
Labels
Laser Printers
7
10,108 Labels/Pk.
Rectangle
-40°C to +90°C
0.0065 in.
12.7 x 25.4 mm
12.7 mm
25.4 mm